Drukuj
Zestaw zacisków do połączeń stożkowych, metal, KECK™, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
290330008
SCOT290330008EA 404 PLN
SCOT290330008
Zestaw zacisków do połączeń stożkowych, metal, KECK™, DURAN®
Zaciski Zaciski do szlifów
Metal.
Dodatkowe informacje: Zestaw zawiera następujące klamry: 2 × KCM 14, 2 × KCM 19, 1 × KCM 29, 1 × KCM 24.