Drukuj
Kolorymetry wieloparametrowe, LICO 620 i 690
Dostawca: Hach
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 45900 PLN
633-0261 633-0260
Kolorymetry wieloparametrowe, LICO 620 i 690
Kolorymetry Kalorymetry wieloparametrowe
Kolorymetry LICO 620 i LICO 690 są idealne do profesjonalnych pomiarów barwy klarownych, przezroczystych cieczy z technologią wiązki odniesienia.
  • Automatyczna identyfikacja kuwety
  • Stosowane w procesach zapewniania jakości wykonywanych w odniesieniu do rozpuszczalników, farb i produktów farmaceutycznych
  • Wysoki poziom niezawodności pomiarów dzięki kompleksowemu zestawowi materiałów pomocniczych
  • Prosta integracja z siecią laboratoryjną przez połączenie Ethernet
  • Adapter zapewniający łatwą wymianę kuwety
LICO 620 mierzy pięć skal kolorów.