Drukuj
Wieloparametrowy miernik, podręczne, Pro 1030
Dostawca: YSI ENVIRONMENTAL
6051030
YSIA6051030EA 8580 PLN
YSIA6051030
Wieloparametrowy miernik, podręczne, Pro 1030
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
This rugged and reliable instrument is suitable for the measurement of either pH or ORP along with conductivity and temperature. Milspec (military spec) connectors, IP 67 waterproof and rubber over moulded case, and 1-meter drop tests ensure the instrument provides years of sampling even in the harshest field conditions.
  • User-replaceable cables and sensors (pH and ORP); stable 4-electrode conductivity sensor built into the cable
  • Smart calibration in the instrument remembers the previous calibration values and simply walks you through the routine
  • Stores 50
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ Pro 1030
Environmentally Preferable
Zakres pomiaru pH 0 - 14
Rozdzielczość pomiaru pH 0,01
Dokładność pH ±0,2
Zakres pomiaru mV ±1500
Rozdzielczość pomiaru mV 1
Dokładność mV ±20
Zakres przewodności 0 - 500 μS/cm, 0 - 5 mS/cm, 0 - 50 mS/cm, 0 - 200 mS/cm (auto ranging)
Rozdzielczość przewodności 0,0001 - 0,1 mS/cm / 0,1 - 0 µS/cm (range dependent)
Dokładność przewodności With 1- or 4-meter cable ±1,0% of the reading or 1 µS/cm (whichever is greater); With 10-, 20-, or 30-meter cables ±2,0% of the reading or 1 µS/cm (whichever is greater); Instrument only ±0,5%
Zasolenie-zakres 0 - 70 ppt
Zasolenie-rozdzielczość pomiarowa 0,1 ppt
Zasolenie - dokładność ±1,0% of the reading or ±0,1 ppt, whichever is greater
TDS - zakres 0 - 100 g/l
TDS - rozdzielczość 0,0001 - 0,1 g/l
Zakres temperatury −5...+55 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 °C
Dokładność pomiaru ±0,2 °C
Wyświetlacz Graphic (backlit display and keypad)
Zasilanie 2 alkaline C-cells providing 425 hours of battery life (without backlight)
Możliwość rejestrowania danych 50 data sets
Język Spanish, German, French, English
W×D×H 83×23×216 mm
Weight 0,475 kg