Drukuj
Lejki zrzutowe, cylindryczne, bez wagi ciśnieniowej
Dostawca: witeg Labortechnik
1.802.050 1.802.100 1.806.250 1.806.500
WITG1.802.050EA 368 PLN
WITG1.802.050 WITG1.802.100 WITG1.806.250 WITG1.806.500
Lejki zrzutowe, cylindryczne, bez wagi ciśnieniowej
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Cylindrical dropping funnels, made of borosilicate glass with screw-thread retaining nut.
  • With glass key stopcock and graduation
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Certyfikaty: DIN 12567