Drukuj
Adapter-S, KF, do naczyń reakcyjnych z płaszczem chłodzącym
Dostawca: witeg Labortechnik
0.998.129
WITG0.998.129EA 309 PLN
WITG0.998.129
Adapter-S, KF, do naczyń reakcyjnych z płaszczem chłodzącym
Adaptery i złącza Adaptery, kuliste połączenia szlifowane
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
S-adapters for thermostatic reaction vessels with cooling jacket.