Drukuj
Kolby, kształt gruszki , z dwoma szyjami
Dostawca: witeg Labortechnik
0.663.025 0.663.050 0.663.100 0.663.250.E
WITG0.663.025EA 173 PLN
WITG0.663.025 WITG0.663.050 WITG0.663.100 WITG0.663.250.E
Kolby, kształt gruszki , z dwoma szyjami
Kolby Kolby gruszkowe
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Stożkowa geometria czyni je idealnymi do reakcji na małą skalę.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable