Drukuj
System rollerów do produkcji komórek, system podstawowy, Wheaton®
Dostawca: DWK Life Sciences
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 69350 PLN
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
System rollerów do produkcji komórek, system podstawowy, Wheaton®
Aparaty obrotowe do kultur
Ten standardowy aparat do hodowli komórek na rolkach zapewnia elastyczność w zwiększaniu skali i produkcji jednowarstwowych hodowli komórkowych w standardowych butelkach do rolek. System składa się z podstawowego zespołu napędowego i pięciopozycyjnego podestu rolkowego, do którego można dodać dodatkowe podesty rolkowe. Mocny silnik prądu stałego z regulacją prędkości łagodnego startu napędza butelki za pomocą serii wytrzymałych, antypoślizgowych pasów. Napęd na wszystkie pozycje to system napędu trakcyjnego dla lekkich plastikowych butelek, w którym każda rolka jest napędzana indywidualnie.