Drukuj
Fosforan(V) tributylu, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Ortofosforan(V) tributylu
W432-07EA 451 PLN
W432-07
Fosforan(V) tributylu, J.T.Baker®
Fosforan(V) tributylu
Formuła: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 289
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009436
Numer CAS: 126-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-800-2
Klasyfikacja Merck : 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Refractive Index, n²⁵^D 1.4205 - 1.4225
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs