Drukuj
Pułapki cząstek do użytku z kolumnami PLOT
Dostawca: Agilent
5181-3351 5181-3352 CP4788 CP4789 CP4795 CP4018 CP4017 CP4016
HEWL5181-3351EA 1810 PLN
HEWL5181-3351 HEWL5181-3352 VARICP4788 VARICP4789 VARICP4795 VARICP4018 VARICP4017 VARICP4016
Pułapki cząstek do użytku z kolumnami PLOT
Pułapka próżniowa
Though highly stabilised, it is impossible to guarantee that no particles will dislodge from the column wall. When used in valve-switching applications, the use of a particle trap can prevent scarring of the rotors.