Drukuj
Anti-Adrenomedullin N-20, Pro Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: US Biological
A0909-40R
USBIA0909-40REA 4200 PLN
USBIA0909-40R
Anti-Adrenomedullin N-20, Pro Rabbit Polyclonal Antibody
Przeciwciała
Type: Primary
Antigen: Adrenomedullin N-20, Pro
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Nazwa antygenu Adrenomedullin N-20, Pro
Typ przeciwciała Primary
Klonalność Poliklonalne
Koniugacja Unconjugated
Reaktywność Dog
Gospodarz Rabbit
Izotyp IgG
ELISA Yes
Formularz lyophilized powder
Oczyszczenie purified
Temperatura przechowywania Cool
Temperatura transportu Ice