Drukuj
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
D2181-5KGBL
SPCMD2181-5KGBLEA 49580 PLN
SPCMD2181-5KGBL
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Uwaga: Storage temperature - HYGROSCOPIC: Keep tightly closed.
Formuła: C₂₁H₁₉ClO₂
MW: 338.8 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008409
Numer CAS: 40615-36-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Approx. 98%
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable