Drukuj

dimetylu ftalan, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: Phthalic acid dimethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ300

W508500-10KG W508500-1KG W508500-25KG W508500-SAMPLE
SIALW508500-10KGEA 1110 PLN
SIALW508500-10KG SIALW508500-1KG SIALW508500-25KG SIALW508500-SAMPLE
dimetylu ftalan, Sigma-Aldrich®
dimetylu ftalan
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 283.7
Temp. topnienia: 6
Gęstość: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 146
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008425
Numer CAS: 131-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6
Klasyfikacja Merck : 13,03281

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR