Drukuj
Siarczan gentamycyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
M-Clarity™ quality level = MQ300
G3632-1G G3632-10G G3632-250MG G3632-25G G3632-5G
SIALG3632-1GEA 706 PLN
SIALG3632-1G SIALG3632-10G SIALG3632-250MG SIALG3632-25G SIALG3632-5G
Siarczan gentamycyny, Sigma-Aldrich®
Siarczan gentamycyny
Temp. topnienia: 218…237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270181
Numer CAS: 1405-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-778-9
Klasyfikacja Merck : 13,04403