Drukuj

Kwas fluorowodorowy 48% ACS

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

695068-25ML
SIAL695068-25MLEA 274 PLN
SIAL695068-25ML
Kwas fluorowodorowy 48% ACS
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay 48%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR