Drukuj

Magnez, ribbon, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

266302-25G
SIAL266302-25GEA 514 PLN
SIAL266302-25G
Magnez, ribbon, Sigma-Aldrich®
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR