Drukuj
Kwas azotowy 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
225711-475ML
SIAL225711-475MLEA 1050 PLN
SIAL225711-475ML
Kwas azotowy 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: -42
Gęstość: 1.51
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,06610