Drukuj

Tetrahydroglinian litu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy

M-Clarity™ quality level = MQ200

199877-10G 199877-1KG 199877-25G
SIAL199877-10GEA 161 PLN
SIAL199877-10G SIAL199877-1KG SIAL199877-25G
Tetrahydroglinian litu, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Temp. topnienia: 125
Gęstość: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1410
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00348

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR