Drukuj
chlorek sodu regeneration salt Water_softening
Dostawca: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
01322
SGWA01322EA 104 PLN
SGWA01322
chlorek sodu regeneration salt Water_softening
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Gęstość: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599