Drukuj
Pojemnik z drewnianą paletą
Dostawca: SEMADENI
2082
SEMA2082EA 5630 PLN
SEMA2082
Pojemnik z drewnianą paletą
Pudełka Pudełka transportowe
HDPE, natural
  • UV stabilised for storage outside
  • Robust tubular steel frame provides additional protection during transport
  • Sealable in- and outlet
Space-saving and transportable container for fluids and chemicals.