Drukuj
Płyny do mycia rąk, Esemtan®
Dostawca: SCHUELKE MAYR
116602
SCUE116602EA 758 PLN
SCUE116602
Płyny do mycia rąk, Esemtan®
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Gentle soap-free wash lotion for washing prior to surgical and hygienic hand disinfection. Suitable for all skin types.
  • Balanced emollient ingredients protect against irritation and dryness
  • Preserves the acidic protective layer of the skin
  • Fresh fragrance and pleasant colour
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904