Drukuj
Adapter, zgięty do destylacji, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
243100602 243100808
SCOT243100602EA 108 PLN
SCOT243100602 SCOT243100808
Adapter, zgięty do destylacji, DURAN®
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Bent, with ground socket.