Drukuj
Pojemniki z szeroką szyjką wykrywane przez promieniowanie rentgenowskie i wykrywacze metali
Dostawca: Sampling Systems
M1047B-250
SAMPM1047B-250EA 225 PLN
SAMPM1047B-250
Pojemniki z szeroką szyjką wykrywane przez promieniowanie rentgenowskie i wykrywacze metali
Butelki i butle Butle plastikowe
X-ray and metal detectable bottles are perfect for both laboratory and production work. They are available in a handy 250 ml size with a wide neck. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if they are left in the product.
  • Robust PP construction. PP gives excellent chemical resistance to many products
  • 250 ml volume
  • Full batch traceability
  • Non sterile
To ensure the cleanliness of the bottles, they are manufactured and packed in a cleanroom. The robust nature of these bottles means that they can give many years of service or for moreWięcej informacji o produkcie