Drukuj
Anti-IgG/IgM (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Dostawca: Rockland Immunochemicals
610-106-115
ROCK610-106-115EA 1600 PLN
ROCK610-106-115
Anti-IgG/IgM (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Przeciwciała
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Symbol antygenu IgG/IgM (H+L)
Environmentally Preferable
Typ przeciwciała Secondary
Klonalność Poliklonalne
Koniugacja Biotyna
Reaktywność Mouse
Gospodarz Goat
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemia Yes
Immunogen Mouse IgG and IgM whole molecules
Format Antibody fraction
Formularz Lyophilized
Oczyszczenie purified by immunoaffinity chromatography
Stężenie 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Adsorpcja krzyżowa Bovine, Horse, Human
Bufor do przechowywania 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura przechowywania Cool
Temperatura transportu Ice