Drukuj
Fiolki reakcyjne, COD
Dostawca: ROBU GLASFILTER
18910
ROBU18910EA 454 PLN
ROBU18910
Fiolki reakcyjne, COD
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
CSB reaction vessel with moulded diameter and standard joint 29/32.
Certyfikaty: According to DIN 38409.