Drukuj
Azotan(V) srebra 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: REAGECON
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
N20028W
REGEN20028WEA 1200 PLN
REGEN20028W
Azotan(V) srebra 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in aqueous solution volumetric solution
Azotan(V) srebra
1 ml = 1 mg Cl
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM