Drukuj
Octan litu 1 mol/l in aqueous solution
Dostawca: G Biosciences
Synonim: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
R039
R039EA 433 PLN
R039
Octan litu 1 mol/l in aqueous solution
Octan litu
Formuła: H₃CCOOLi
MW: 65.99 g/mol
Temp. topnienia: 291
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013057
Numer CAS: 546-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3
Klasyfikacja Merck : 12,05544