Drukuj
Chłodziarka recyrkulacyjna, SONICATOR®
Dostawca: QSONICA LLC
4905-220
QSON4905-220EA 41100 PLN
QSON4905-220
Chłodziarka recyrkulacyjna, SONICATOR®
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
Sonication generates heat which may be detrimental to some applications. Attempting to control temperature with ice and/or repeatedly changing out water is tedious and no longer necessary. This chiller automates the sample cooling process.
  • Quick-connect tubing and fittings attach the chiller to the ports on the cup horn or microplate horn
  • When used in conjunction with the pulsed sonication mode, desired water temperature will be maintained
Older model cup horns may require special fittings.
Informacje do zamówienia: Quick-connect tubing andWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable