Drukuj

Azotan(V) srebra 0.01 mol/l (0.01 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt

814325773-1L 814325773-5L
POCH814325773-1LEA 197 PLN
POCH814325773-1L POCH814325773-5L
Azotan(V) srebra 0.01 mol/l (0.01 N) in aqueous solution volumetric solution
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Klasyfikacja Merck : 12,08661

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR