Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 91% ≥91%, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

575004423-1L
POCH575004423-1LEA 107 PLN
POCH575004423-1L
Kwas siarkowy(VI) 91% ≥91%, pure
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR