Drukuj

Kwas mrówkowy 98 - 100% 98-100%, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid

564662111-1L
POCH564662111-1LEA 526 PLN
POCH564662111-1L
Kwas mrówkowy 98 - 100% 98-100%, pure analytical reagent
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Gęstość: 1.22
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR