Drukuj
Kubki wirówkowe - filtr z octanu celulozy, Pierce™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
69702
PIER69702EA 1130 PLN
PIER69702
Kubki wirówkowe - filtr z octanu celulozy, Pierce™
Filtry Filtry i koncentratory wirówkowe
Kubki wirówkowe z filtrem papierowym Pierce™ są wygodnymi narzędziami do manipulowania małymi objętościami nośników wiążących (20 - 400 μl) do oczyszczania białka. Po prostu dodaj żywicę i próbkę do jednego z kubków wirówkowych, a następnie użyj mikrowirówki, aby skutecznie zmyć zanieczyszczenia i wymyć oczyszczoną próbkę bez utraty żywicy w trakcie procesu. Kubki wirówkowe pozwalają na oczyszczenie większej ilości białka w krótszym czasie.
  • Filtry z octanu celulozy mają mniejsze rozmiary porów niż papierowe Objętość kolumny: 800 μl objętości żywicy: 20 do 4