Drukuj
Szybki lateksowy test aglutynacyjny z antygenem bakteryjnym, Wellcogen™
Dostawca: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
R30858701 R30858801 R30859001 R30859203 R30859502 R30859602 R30164501 R30368601
OXOIR30858701EA 1430 PLN
OXOIR30858701 OXOIR30858801 OXOIR30859001 OXOIR30859203 OXOIR30859502 OXOIR30859602 OXOIR30164501 OXOIR30368601
Szybki lateksowy test aglutynacyjny z antygenem bakteryjnym, Wellcogen™
Systemy do testów mikrobiologicznych Zestawy testów mikrobiologicznych Testy lateksowe
Directly detect antigens present in human cerebrospinal fluid (CSF), serum, urine, or blood cultures using Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bacterial Antigen Rapid Latex Agglutination Test.
  • Not all products are available for sale in all territories