Drukuj
Rękawice RABS/izolator, BioClean™ Clean Nitrile CHG
Dostawca: Nitritex
CHG30NITM9_U CHG30NITM9
NITRCHG30NITM9_UEA 1490 PLN
NITRCHG30NITM9_U NITRCHG30NITM9
Rękawice RABS/izolator, BioClean™ Clean Nitrile CHG
Rękawice
RABS and isolator mittens are CHG manufactured from nitrile with incredibly low levels of particles and excellent ESD properties.
  • Przetestowano pod kątem zgodności z ASTM D6978-05 w zakresie postępowania z lekami chemicznymi
  • W 100% sprawdzone i przetestowane pod kątem szczelności powietrznej
  • Nadaje się do sterylizacji w autoklawie
  • Ultra czysta powierzchnia zapewnia ochronę produktu
  • Specjalnie zaprojektowane, aby zminimalizować zmęczenie dłoni
  • Sterylizacja promieniowaniem gamma
  • Może zostać zdezynfekowany przez VHP lub IPA
Designed for precision workWięcej informacji o produkcie