Drukuj
Zimne pułapki z oliwkami
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0725-70-45 07257045505235
NEUB0725-70-45EA 1800 PLN
NEUB0725-70-45 NEUB07257045505235
Zimne pułapki z oliwkami
Pułapka próżniowa
This cooling traps are made from borosilicate glass 3.3, with sleeve on the lower part, two 10 mm glass poles and ground clamp made of PP.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable