Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin)
Dostawca: Molekula
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
M30865573
MOLEM30865573EA 0 PLN
MOLEM30865573
kwas nikotynowy (Niacin)
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 258
Temp. topnienia: 142
Gęstość: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552