Drukuj
Ekonomiczne napędy modułowe o zmiennej prędkości Masterflex® L/S®, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX07559-05-EUEA 7730 PLN
MFLX07559-05-EU MFLX07559-15-EU
Ekonomiczne napędy modułowe o zmiennej prędkości Masterflex® L/S®, Avantor®
Pompy Napędy pomp Napędy pomp perystaltycznych
Versatile variable-speed drive with a wide flow range and simple controls.
  • Flow rate 0.06 to 3400 ml/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
  • Simple operation with single-turn speed control
  • Separate motor and controller are connected via a 6-ft (1.9 m) cable — place components where convenient or where space allows
  • Single-turn speed control and on/off switch with green power indicator — maintain speed setting while turning pump on/off
  • The 1/10-hp reversible motor has soft start and back EMF for ±2% speed control
Więcej informacji o produkcie