Drukuj
chlorek potasu 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Dostawca: Mettler - Toledo
Synonim: Potassiumchloride
51343181
METT51343181EA 63.9 PLN
METT51343181
chlorek potasu 1 mol/l (1 N) aqueous solution
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1420
Temp. topnienia: 773
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621