Drukuj
Inkubatory, IF / IFplus (konwekcja wymuszona)
Dostawca: MEMMERT
IF260PLUS IF30 IF30PLUS IF450 IF450PLUS IF55 IF55PLUS IF75 IF750 IF750PLUS IF75PLUS IF110 IF110PLUS IF160 IF160PLUS IF260 IF55M IF55MPLUS IF750M IF750MPLUS IF110M IF110MPLUS IF160M IF75M IF160MPLUS IF260M IF260MPLUS IF75MPLUS IF30MPLUS IF30M IF450M IF450MPLUS
390-0633EA 28520 PLN
390-0633 390-0634 390-0635 390-0636 390-0637 390-0638 390-0639 390-0640 390-0641 390-0642 390-0643 390-0628 390-0629 390-0630 390-0631 390-0632 MEMMIF55M MEMMIF55MPLUS MEMMIF750M MEMMIF750MPLUS MEMMIF110M MEMMIF110MPLUS MEMMIF160M MEMMIF75M MEMMIF160MPLUS MEMMIF260M MEMMIF260MPLUS MEMMIF75MPLUS MEMMIF30MPLUS MEMMIF30M MEMMIF450M MEMMIF450MPLUS
Inkubatory, IF / IFplus (konwekcja wymuszona)
Inkubatory Inkubatory standardowe
Gama ma modele konwekcji naturalnej i wymuszonej z zakresem temperatur do 80 °C. Do wyboru są dwa różne wyświetlacze: SingleDISPLAY lub TwinDISPLAY w zależności od aplikacji.
  • Modele SingleDISPLAY, idealne do standardowych zastosowań:
  • Parametry ControlCOCKPIT: Temperatura (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita), prędkość wentylatora, pozycja klapy powietrza wywiewanego, czas programu, strefy czasowe i czas letni
  • Jeden czujnik temperatury PT100 w obwodzie czteroprzewodowym i interfejs Ethernet do eksportowania protokołu protokołu
  • Podwójna ochrona przed
Więcej informacji o produkcie