Drukuj
Wymazówki w probówkach, Dryswab
Dostawca: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW1028D
MEDWMW1028DEA 2740 PLN
MEDWMW1028D
Wymazówki w probówkach, Dryswab
Wymazówki Wymazówki w probówkach
Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
  • Tamper-evident label is clearly printed
  • Lot number and expiry date included
Recommended for clinical use, forensics, as well as environmental tests.
Shelf life of five years.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904