Drukuj
Zautomatyzowane końcówki pipet, Matrix® D.A.R.Ts®
Dostawca: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
5506 5301 5302 5311 5312 5316 5317 5318 5321 5322 5326 5327 5328 5416 5417 5418 5507 5516 5517 5518 5526 5527 5528 5536 5537 5538 5546 5547 5548 5586 5587 5588
MATR5506EA 1730 PLN
MATR5506 MATR5301 MATR5302 MATR5311 MATR5312 MATR5316 MATR5317 MATR5318 MATR5321 MATR5322 MATR5326 MATR5327 MATR5328 MATR5416 MATR5417 MATR5418 MATR5507 MATR5516 MATR5517 MATR5518 MATR5526 MATR5527 MATR5528 MATR5536 MATR5537 MATR5538 MATR5546 MATR5547 MATR5548 MATR5586 MATR5587 MATR5588
Zautomatyzowane końcówki pipet, Matrix® D.A.R.Ts®
Końcówki do pipet
D.A.R.T ™ (Disposable Automation Research Tips) zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności w automatycznym pipetowaniu.
  • Mały wewnętrzny otwór zapewnia małe tworzenie się kropelek, co zapewnia optymalną dokładność i precyzję
  • Cały zespół można szybko wyjąć i wymienić, eliminując konieczność dodatkowej obsługi, zapobiegając uszkodzeniom lub zanieczyszczeniom
  • 100% kontrola zapewnia najwyższą jakość
  • Elastyczność w wyborze końcówek dla każdej aplikacji
  • Dostępne w wersji standardowej, filtrowanej, o szerokim otworze i przedłużonej długości