Drukuj
Głowice ekstraktorów do określonych rozpuszczalników ciężkich
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05433158 05433137 05433149
533-2152EA 1900 PLN
533-2152 LENZ05433137 LENZ05433149
Głowice ekstraktorów do określonych rozpuszczalników ciężkich
Ekstraktory Ektraktory ciecz-ciecz
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For the extraction of liquids with specific heavy solvents, with insert filter (porosity: 0).