Drukuj
Kolby Schlenka
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370149 03370213 03370222 03370237 03370113 03370122 03370128 03370137 03370228 03370249
LENZ03370149EA 416 PLN
LENZ03370149 LENZ03370213 LENZ03370222 LENZ03370237 201-1161 LENZ03370122 LENZ03370128 LENZ03370137 LENZ03370228 LENZ03370249
Kolby Schlenka
Kolby Kolby Schlenka
DURAN®, szkło borokrzemianowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Ze standardowymi gniazdami / stożkami uziemienia 14/23 i standardowym kurkiem po stronie ziemi ze złączem rurowym.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable