Drukuj
Odbiorniki azotu (kolby Schlenka) z kranem z zaworem iglicowym z PTFE
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03360622 03360628 03360858 03360837 03360828 03360849 03360870
LENZ03360622EA 372 PLN
LENZ03360622 LENZ03360628 LENZ03360858 LENZ03360837 LENZ03360828 LENZ03360849 LENZ03360870
Odbiorniki azotu (kolby Schlenka) z kranem z zaworem iglicowym z PTFE
Kolby Kolby Schlenka
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze stożkowym szlifowanym złączem, zaworem iglicowym z PTFE i tabliczką z napisem.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable