Drukuj
Słoiki z szerokim otworem, stożkowe, z podziałką
Dostawca: LAMAPLAST
233 231 238C 238 235C 235 233C 231C
LAMA233EA 15.6 PLN
LAMA233 LAMA231 LAMA238C LAMA238 LAMA235C LAMA235 LAMA233C LAMA231C
Słoiki z szerokim otworem, stożkowe, z podziałką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Lid must be ordered separately
Wide mouth universal containers for creams, semi solid substances, crystals, powders and granulates.