Drukuj

Cynk ≥97%, powder -100 mesh

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

L13310.22 L13310.36 L13310.0E
L13310.22EA 227 PLN
L13310.22 L13310.36 L13310.0E
Cynk ≥97%, powder -100 mesh
Cynk

Purity: 97+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Density: 7.13 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 420° Boiling Point: 907° UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291

Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 907 °C
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7.13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
ADR: 4.3 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR