Drukuj

Kwas propionowy ≥99%

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

Synonim: Kwas etanokarboksylowy, Kwas metylooctowy

L04210.22 L04210.0B L04210.0E
L04210.22EA 204 PLN
L04210.22 L04210.0B L04210.0E
Kwas propionowy ≥99%
Kwas propionowy

Purity: 99% CAS No.: 79-09-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.3875 Odour: Unpleasant Melting Point: -21° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 506071 Merck Reference: 14,7825 UN No.: 3463 MDL No.: MFCD00002756

Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 140…141 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0.992
Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002756
Numer CAS: 79-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-176-3
Jednostka: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Klasyfikacja Merck : 13,07917

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR