Drukuj
VWR® UltraPure, Bufor, roztwór PBS 10X koncentrat (sól fizjologiczna buforowana fosforanem), sterylny USP
Dostawca: VWR Chemicals
K813-500MLEA 641 PLN
K813-500ML
VWR® UltraPure, Bufor, roztwór PBS 10X koncentrat (sól fizjologiczna buforowana fosforanem), sterylny USP
Bufory Bufory do hodowli komórkowych
  • No DNases, RNases or proteases detected
  • Sterile
Product tested according to USP specification
pH @ 25 °C (1:10 water)    6,6 to 7,2