Drukuj
Łapa zaciskowa K.K. JUCHHEIM
Dostawca: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
VL04685
JUCHVL04685EA 0 PLN
JUCHVL04685
Łapa zaciskowa K.K. JUCHHEIM
Zaciski Zaciski uniwersalne
Malleable iron, epoxy coated.
  • With epoxy coating
  • Movable support rod
Weight: 480 g