Drukuj
Bufor, proszek SSC 20X do biologii molekularnej
Dostawca: MP Biomedicals
11RIST2050
ICNA11RIST2050EA 552 PLN
ICNA11RIST2050
Bufor, proszek SSC 20X do biologii molekularnej
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do hybrydyzacji
SSC buffer used in electrophoresis and in sedimentation studies of DNA-histone aggregates. SSC is used as a hybridisation buffer in immunoblotting and DNA microarray protocols.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable