Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95-97, SemiConductor Grade (Honeywell 17831)
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
40254H-2.5L
HONC40254H-2.5LEA 702 PLN
HONC40254H-2.5L
Kwas siarkowy(VI) 95-97, SemiConductor Grade (Honeywell 17831)
Kwas siarkowy(VI)
Beilstein Number: 2037554
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 310 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –14…–10 °C
Gęstość: 1.840 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95 - 97 %
Residue on ignition Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 2 ppm
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.02 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.2 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.1 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 2 ppm
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable